Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SRC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D774]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 μg/ml; ELISA: 0.5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D774
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6504-40M-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SRC
Antigen name v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reactivity Dog, Mouse, Human, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 6D774
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitope N-terminal
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS,PEG, sucrose, 0,09% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség