Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SNF2h Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5i116]

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:8000

Type: Primary
Antigen: SNF2h
Clonality: Monoclonal
Clone: 5i116
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:



Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
50 µg 50 µG USBIS1014-83A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol SNF2h
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5i116
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség