Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SNF2h Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunoblot: A 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: SNF2h
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µl 100 µl USBIS1014-82E
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol SNF2h
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Szekvencia MEEIFDDASPGKQKEIQEPD
Form liquid
Storage buffer 0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 0,15M sodium chloride, 0,05% sodium azide before the addition of glycerol to 30%.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Chromatin
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség