Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SNAPC1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C304]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 2-100 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SNAPC1 (small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C304
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS1014-78
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SNAPC1
Antigen name small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8C304
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Dot Blot
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség