Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SNAP 25, Total Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9L651]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:100
Type: Primary
Antigen: SNAP 25, Total
Clonality: Monoclonal
Clone: 9L651
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1 ml 1 ml USBIS1014-73E
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SNAP 25, Total
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9L651
Host Mouse
Isotype IgG
ELISA Yes
Amino acid number 183 to 197
Méret Supernatant
Form liquid
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség