Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SNAP 25 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 7C225]

Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SNAP 25
Clonality: Monoclonal
Clone: 7C225
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 ml 1 ml USBIS1014-70T
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol SNAP 25
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 7C225
Host Mouse
Isotype IgG
ELISA Yes
Amino acid number 183 to 197
Méret Supernatant
Form liquid
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség