Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SNAP23 Goat polyclonal antibody unconjugated

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:2000; Western Blot: 0.2-0. 6μg/ml

Type: Primary
Antigen: SNAP23 (synaptosomal-associated protein, 23kDa)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat



Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG USBIS1014-68J
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol SNAP23
Antigen name Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa
Reactivity Bovine, Rabbit, Human, Mouse, Dog, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Szekvencia C-TDKADTNRDR
Form liquid
Storage buffer Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség