Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SNAI2 Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 12K177]
Gyártó: US Biological
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SNAI2 (snail family zinc finger 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 12K177
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 Tests 100 Tests USBIS1014-67R
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SNAI2
Antigen name snail family zinc finger 2
Reactivity Human
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 12K177
Host Mouse
Isotype IgG2a
Flow cytometry Yes
Amino acid number 1 to 268
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer saline, 0,5% BSA, 0,1% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség