Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SLURP1, Secreted Ly-6/uPAR-related Protein 1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11D14]

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1 μg/ml; Immunochemistry: 25 μg/ml

Type: Primary
Antigen: SLURP1, Secreted Ly-6/uPAR-related Protein 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 11D14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG USBIS1014-67Q
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol Secreted LY6/PLAUR domain containing 1
Antigen name Secreted Ly-6/uPAR-related Protein 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 11D14
Host Mouse
Isotype IgG2a
ELISA Yes
Amino acid number 22 to 103
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer PBS, 5% trehalose.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség