Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Snail Homolog 2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 2.5 μg/ml; Western Blot: 1-2μg/ml
Type: Primary
Antigen: Snail Homolog 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS1014-67M
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Snail Homolog 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség