Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SNAI1 Goat polyclonal antibody unconjugated

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 μg/ml; Immunochemistry: 5-15 μg/ml

Type: Primary
Antigen: SNAI1 (snail family zinc finger 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG USBIS1014-67J
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol SNAI1
Antigen name snail family zinc finger 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Koncentráció ~0,2 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer PBS, pH 7,4, 5% trehalose.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Chromatin
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség
 

Új megjelenés és megújult elkötelezettség

A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.

TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS