Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SNAI1 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 7H63]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SNAI1 (snail family zinc finger 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 7H63
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 µl USBIS1014-67H
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SNAI1
Antigen name snail family zinc finger 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 7H63
Host Rat
Western blot Yes
ELISA Yes
Méret ascites
Form liquid
Storage buffer 10mM HEPES, pH 7,5, 150mM sodium chloride,100ug/ml BSA, 50% glycerol and less than 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség