Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NCOR2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:25
Type: Primary
Antigen: NCOR2 (nuclear receptor corepressor 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS1014-64A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NCOR2
Antigen name Nuclear receptor corepressor 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Amino acid number 994 to 1005
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4, 0,2% BSA, 0,05% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség