Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NCOR2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D768]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry; Western Blot: 1:250
Type: Primary
Antigen: NCOR2 (nuclear receptor corepressor 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D768
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS1014-63Y
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NCOR2
Antigen name Nuclear receptor corepressor 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 6D768
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Amino acid number 994 to 1005
Koncentráció 1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS containing 1mg/ml BSA and 0,05% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség