Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMPDL3B Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5E12]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SMPDL3B (sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3B)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5000000000000
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS1014-63T
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Sphingomyelin Phosphodiesterase, Acid-like 3B
Antigen name sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3B
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5E12
Host Mouse
Isotype IgG3 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség