Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Anti-SMPD1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11D15]

Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1 μg/ml; Immunoprecipitation: 0.5-1 μg/ml; Neutralization: 0.5 μg/ml

Type: Primary
Antigen: SMPD1 (sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal)
Clonality: Monoclonal
Clone: 11D15
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human



 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Méret M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
100 µg 100 µG USBIS1014-63S
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

SPECIFIKÁCIÓK

Antigen symbol Sphingomyelin Phosphodiesterase 1
Antigen name sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 11D15
Host Mouse
Isotype IgG2a
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Neutralisation Yes
Amino acid number 62 to 628
Epitope internal
Koncentráció ~0,5 mg/ml (after reconstitution)
Purification purified by Protein G chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer PBSwith 5% trehalose.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség
 

Új megjelenés és megújult elkötelezettség

A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.

TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS