Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMO Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 0.1-0. 3μg/ml
Type: Primary
Antigen: SMO (smoothened, frizzled class receptor)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat, Zebrafish
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS1014-63E4
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SMO
Antigen name smoothened, frizzled class receptor
Reactivity Zebrafish, Human, Mouse, Dog, Rat
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Szekvencia C-QSDDEPKRIKKS
Form liquid
Storage buffer Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség