Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMTN Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 9G267]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:50; Western Blot: 1:50; Immunochemistry: 1:50
Type: Primary
Antigen: SMTN (smoothelin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G267
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Goat, Human, Rabbit
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS1014-62H
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SMTN
Antigen name smoothelin
Reactivity Goat, Human, Rabbit
Conjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9G267
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 1% BSA, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség