Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMTN Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6A619]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:10; Flow Cytometry: 1:10; Immunohistology: 1:10
Type: Primary
Antigen: SMTN (smoothelin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6A619
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS1014-62G
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SMTN
Antigen name smoothelin
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 6A619
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, containing 0,02% sodium azide and 0,1%BSA.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség