Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMTN Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: R4A]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:5-1:10
Type: Primary
Antigen: SMTN (smoothelin)
Clonality: Monoclonal
Clone: R4A
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1 ml 1 ml USBIS1014-62D
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SMTN
Antigen name smoothelin
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone R4A
Host Mouse
Isotype IgG1
Méret Supernatant
Form liquid
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség