Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SMTN Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5F294]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100-1:200
Type: Primary
Antigen: SMTN (smoothelin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5F294
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Cat, Chicken, Dog, Human, Monkey, Pig
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 µl USBIS1014-62B
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SMTN
Antigen name smoothelin
Reactivity Dog, Human, Cat, Monkey, Pig, Chicken
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5F294
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Form liquid
Storage buffer 0,09% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség