Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type M Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8B41]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type M
Clonality: monoclonal
Clone: 8B41
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIP9109-40L
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type M
Reactivity Mouse, Rat, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8B41
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentráció ~500 ug/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBSwith 5% trehalose.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség