Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type F Chicken polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type F
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIP9109-40F
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type F
Reactivity Human, Rat, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Chicken
Isotype IgY
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1151 to 1225
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség