Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type sigma Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 11C621]
Gyártó: US Biological
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type sigma
Clonality: monoclonal
Clone: 11C621
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 µl USBIP9109-40B-PE
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Protein Tyrosine Phosphatase, Receptor Type sigma
Reactivity Human
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 11C621
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 129
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség