Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-PTPN14 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8B40]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: PTPN14 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14)
Clonality: monoclonal
Clone: 8B40
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIP9109-30B
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol PTPN14
Antigen name Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8B40
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
Amino acid number 329 to 900
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer PBSwith 5% trehalose.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség