Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-PTPN14 Chicken polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:500; Immunochemistry: 1:200;
Type: Primary
Antigen: PTPN14 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIP9109-30
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol PTPN14
Antigen name Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Chicken
Isotype IgY
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Amino acid number 580 to 848
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség