Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ELP1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 μg/ml; Immunochemistry: 2.5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ELP1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIE2249-80C
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ELP1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Epitope C-terminal
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség