Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Elongator Protein 1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9F621]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Elongator Protein 1
Clonality: monoclonal
Clone: 9F621
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
150 µg 150 µG USBIE2249-80
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Elongator Protein 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9F621
Host Mouse
Isotype IgG2a
ELISA Yes
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség