Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Elongation Factor RNA Polymerase II, 2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C129]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: Elongation Factor RNA Polymerase II, 2
Clonality: monoclonal
Clone: 8C129
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIE2249-77
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Elongation Factor RNA Polymerase II, 2
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8C129
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség