Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ELL Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C128]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: ELL (elongation factor RNA polymerase II)
Clonality: monoclonal
Clone: 8C128
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIE2249-75
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ELL
Antigen name elongation factor RNA polymerase II
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8C128
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség