Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ELMO2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 1-3μg/ml
Type: Primary
Antigen: ELMO2 (engulfment and cell motility 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIE2248-20A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ELMO2
Antigen name engulfment and cell motility 2
Reactivity Dog, Pig, Rat, Human, Mouse, Bovine
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Szekvencia C-PKEPSSYDFVYHYG
Form liquid
Storage buffer Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség