Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ELMO1 Rabbit polyclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase)
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: ELMO1 (engulfment and cell motility 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 µl 200 µl USBIE2248-02A-HRP
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ELMO1
Antigen name engulfment and cell motility 1
Reactivity Human
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitope internal
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség