Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ELMO1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: ELMO1 (engulfment and cell motility 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIE2248-02
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ELMO1
Antigen name engulfment and cell motility 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified
Szekvencia PKEPSNYDFVYDCN
Form liquid
Storage buffer Tris-saline, 0,02% sodium azide, 0,5% BSA.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség