Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F2]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPR (sepiapterin reductase (7,8-dihydrobiopterin:NADP+ oxidoreductase))
Clonality: monoclonal
Clone: 4F2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133799
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPR
Antigen name sepiapterin reductase (7,8-dihydrobiopterin:NADP+ oxidoreductase)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4F2
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Amino acid number 164 to 261
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia FKGWALYCAGKAARDMLFQVLALEEPNVRVLNYAPGPLDTDMQQLARETSVDPDMRKGLQELKAKGKLVDCKVSAQKLLSLLEKDEFKSGAHVDFYD*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség