Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPOCK3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A10]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPOCK3 (sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133789
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPOCK3
Antigen name sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1A10
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
ELISA Yes
Amino acid number 132 to 231
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia RGPILSTCKQCPVVYPSPVCGSDGHTYSFQCKLEYQACVLGKQISVKCEGHCPCPSDKPTSTSRNVKRACSDLEFREVANRLRDWFKALHESGSQNKKT
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség