Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPLC2 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPLC2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBI133779
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPLC2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype IgG
Western blot Yes
Amino acid number 1 to 249
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia MLQLWKLVLLCGVLTGTSESLLDNLGNDLSNVVDKLEPVLHEGLETVDNTLKGILEKLKVDLGVLQKSSAWQLAKQKAQEAEKLLNNVISKLLPTNTDIFGLKISNSLILDVKAEPIDDGKGLNLSFPVTANVTVAGPIIGQIINLKASLDLLTAVTIETDPQTHQPVAVLGECASDPTSISLSLLDKHSQIINKFVNSVINTLKSTVSSLLQKEICPLIRIFIHSLDVNVIQQVVDNPQHKTQLQTLI
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség