Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPIRE1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C5]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPIRE1 (spire-type actin nucleation factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4C5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133778
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPIRE1
Antigen name spire-type actin nucleation factor 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4C5
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 482 to 584
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia AASSequence:SEKPSTAHHRPLRSIARFSSKSKSMDKSDEELQFPKELMEDWSTMEVCVDCKKFISEIISSSRRSLVLANKRARLKRKTQSFYMSSPGPSEYCPSERTISEI
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség