Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-EPPIN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G3]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: EPPIN (epididymal peptidase inhibitor)
Clonality: monoclonal
Clone: 4G3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 µl 200 µl USBI133775
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol EPPIN
Antigen name Epididymal peptidase inhibitor
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4G3
Host Mouse
Isotype IgM kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 22 to 134
Méret ascites
Szekvencia PGLTDWLFPRRCPKIREECEFQERDVCTKDRQCQDNKKCCVFSCGKKCLDLKQDVCEMPKETGPCLAYFLHWWYDKKDNTCSMFVYGGCQGNNNNFQSKANCLNTCKNKRFP
Form liquid
Storage buffer ascites fluid.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség