Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPINK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4D4]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SPINK1 (serine peptidase inhibitor, Kazal type 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133774
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPINK1
Antigen name Serine Peptidase Inhibitor, Kazal Type 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4D4
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia DSLGREAKCYNELNGCTKIYDPVCGTDGNTYPNECVLCFENRKRQTSILIQKSGPC*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség