Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ATL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1B9]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: ATL1 (atlastin GTPase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 1B9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133762
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ATL1
Antigen name atlastin GTPase 1
Reactivity Rat, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1B9
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 101
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia MAKNRRDRNSWGGFSEKTYEWSSEEEEPVKKAGPVQVLIVKDDHSFELDETALNRILLSEAVRDKEVVAVSVAGAFRKGKSFLMDFMLRYMYNQESVDWV
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség