Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPAST Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A12]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPAST (spastin)
Clonality: monoclonal
Clone: 3A12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133749
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPAST
Antigen name spastin
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3A12
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 200 to 305
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia PVLPFSKSQTDVYNDSTNLACRNGHLQSESGAVPKRKDPLTHTSNSLPRSKTVMKTGSAGLSGHHRAPSYSGLSMVSGVKQGSGPAPTTHKGTPKTNRTNKPSTP
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség