Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPANXB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E12]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPANXB1 (SPANX family, member B1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2000000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
200 µl 200 µl USBI133748
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPANXB1
Antigen name SPANX family, member B1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2E12
Host Mouse
Isotype IgM kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Méret ascites
Form liquid
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség