Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPAG5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F9]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPAG5 (sperm associated antigen 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 5F9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133742
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPAG5
Antigen name sperm associated antigen 5
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5F9
Host Mouse
Isotype IgG3 kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia AETETKVLQEALAGQLDSNCQPMATNWIQEKVWLSQEVDKLRVMFLEMKNEKEKLMIKFQSHRNILEENLRRSDKELEKLDDIVQHIYKTLLSIPEVVRGCKELQGLLEF
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség