Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SPA17 Mouse Polyclonal Antibody
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 μg/ml; Immunochemistry: 3μg/ml
Type: Primary
Antigen: SPA17 (sperm autoantigenic protein 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBI133738
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SPA17
Antigen name sperm autoantigenic Protein 17
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Amino acid number 1 to 151
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia MSIPFSNTHYRIPQGFGNLLEGLTREILREQPDNIPAFAAAYFESLLEKREKTNFDPAEWGSKVEDRFYNNHAFEEQEPPEKSDPKQEESQISGKEEETSVTILDSSEEDKEKEEVAAVKIQAAFRGHIAREEAKKMKTNSLQNEEKEENK
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség