Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SP140 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 1. 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SP140 (SP140 nuclear body protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 3F9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133734
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SP140
Antigen name SP140 nuclear body Protein
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3F9
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
Amino acid number 504 to 613
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia GHGWSRMRMRRQKNSQQNDNSKADGQVVSSEKKANVNLKDLSKIRGRKRGKPGTRFTQSDRAAQKRVRSRASRKHKDETVDFKAPLLPVTCGGVKGILHKKKLQQGILV*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség