Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SOX30 Rabbit Polyclonal Antibody
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX30 (SRY (sex determining region Y)-box 30)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133724
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SOX30
Antigen name SRY (sex determining region Y)-box 30
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Amino acid number 1 to 501
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség