Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SOX18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C4]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX18 (SRY (sex determining region Y)-box 18)
Clonality: monoclonal
Clone: 1C4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133718
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SOX18
Antigen name SRY (sex determining region Y)-box 18
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 1C4
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 63 to 151
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia EPGRYGLSPAGRGERQAADESRIRRPMNAFMVWAKDERKRLAQQNPDLHNAVLSKMLGKAWKELNAAEKRPFVEEAERLRVQHLRDHP
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség