Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SOS1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C1]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOS1 (son of sevenless homolog 1 (Drosophila))
Clonality: monoclonal
Clone: 4C1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133711
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SOS1
Antigen name son of sevenless homolog 1 (Drosophila)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4C1
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
Amino acid number 313 to 421
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia SQLSKPGAALYLQSIGEGFKEAVQYVLPRLLLAPVYHCLHYFELLKQLEEKSEDQEDKECLKQAITALLNVQSGMEKICSKSLAKRRLSESACRFYSQQMKGKQLAIK*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség