Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SORCS3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B12]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SORCS3 (sortilin-related VPS10 domain containing receptor 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 3B12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133705
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SORCS3
Antigen name sortilin-related VPS10 domain containing receptor 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3B12
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1147 to 1223
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia KRKIPWINIYAQVQHDKEQEMIGSVSQSENAPKITLSDFTEPEELLDKELDTRVIGGIATIANSESTKEIPNCTSV*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség