Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-CAPN15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E2]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: CAPN15 (calpain 15)
Clonality: monoclonal
Clone: 400
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBI133700
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol CAPN15
Antigen name calpain 15
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 4E2
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Amino acid number 993 to 1087
Purification purified by Protein A chromatography
Szekvencia HPKAYLHVQCDCTDSFNVVSTRGSLRTQDSVPPLHRQVLVILSQLEGNAGFSITHRLAHRKAAQAFLSDWTASKGTHSPPLTPEVAGLHGPRPL*
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség